Potássio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de KNO3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455822HEA
99.45
EUR
455822H
455824J
Potássio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de KNO3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Potassium Standards
KNO₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise