Índio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de In) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455484JEA
502
EUR
455484J
455482H
Índio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de In) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Indium Standards
In em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise