Hólmio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ho2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455462DEA
266
EUR
455462D
455464F
Hólmio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ho2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Holmium Standards
Ho₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise