Háfnio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído com vestígios de ácido fluorídrico (de HfO2) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455442WEA
283
EUR
455442W
455444B
Háfnio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído com vestígios de ácido fluorídrico (de HfO2) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Hafnium Standards
HfO₂ em HNO₃ (2 a 5%) com vestígios de HF.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise