Print…
Ouro 10.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de Au) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455432UEA 0 EUR
455432U 455434W
Ouro 10.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de Au) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Gold Standards
Au em HCl 10%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise