Ouro 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de Au) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455422SEA
521
EUR
455422S
455424U
Ouro 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico (de Au) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Gold Standards
Au em HCl 10%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise