Germânio 1.000 mg/l em água com vestígios de ácido fluorídrico (de (NH4)2GeF6) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455402XEA
226
EUR
455402X
455404Q
Germânio 1.000 mg/l em água com vestígios de ácido fluorídrico (de (NH4)2GeF6) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Germanium Standards
(NH₄)₂GeF₆ em H₂O tr. HF.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise