Gálio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído (de Ga) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455382EEA
146.9
EUR
455382E
455384G
Gálio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído (de Ga) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Gallium Standards
Ga em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise