Print…
Európio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Eu2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455352VEA 376 EUR
455352V 455354A
Európio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Eu2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Europium Standards
Eu₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise