Ferro 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Fe) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455532AEA
275
EUR
455532A
455534C
Ferro 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Fe) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Iron Standards
Fe em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise