Ferro 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Fe) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455522VEA
99.45
EUR
455522V
455524A
Ferro 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Fe) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Iron Standards
Fe in HNO₃ 2 to 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise