Print…
Cobalto solução padrão 10.000 mg/l Co em ácido nítrico (de Co) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455274BEA 1090 EUR
455274B 455272W
Cobalto solução padrão 10.000 mg/l Co em ácido nítrico (de Co) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Cobalt Standards
Co em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise