Cobalto solução padrão 1.000 mg/l Co em ácido nítrico (de Co) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455262UEA
95.55
EUR
455262U
455264W
Cobalto solução padrão 1.000 mg/l Co em ácido nítrico (de Co) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Cobalt Standards
Co em HNO₃ 2 a 5%.
Certificações: Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecimento: Fornecido com certificado de análise