Crómio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86671.260EA
31.5
EUR
86671.260
86671.180
Crómio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Chromium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%