Print…
Cério 1.000 mg/l em ácido nítrico dil. (de (NH4)2Ce(NO3)6) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455182VEA 226 EUR
455182V 455184A
Cério 1.000 mg/l em ácido nítrico dil. (de (NH4)2Ce(NO3)6) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Cerium Standards
(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise