Print…
Cálcio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de CaCO3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455172TEA 208 EUR
455172T 455174V
Cálcio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de CaCO3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Calcium Standards
CaCO₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise