Cálcio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de CaCO3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455162REA
155
EUR
455162R
455164T
Cálcio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de CaCO3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Calcium Standards
CaCO₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise