Cálcio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ca(NO3)2) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86667.260EA
45.9
EUR
86667.260
86667.180
Cálcio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ca(NO3)2) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Calcium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%