Cádmio solução padrão 1.000 mg/l Cd em ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86668.260EA
47.1
EUR
86668.260
86668.180
Cádmio solução padrão 1.000 mg/l Cd em ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Cadmium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%