Print…
Chumbo 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86699.260EA 44.5 EUR
86699.260 86699.180
Chumbo 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Lead Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%