Print…
Bismuto 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Bi) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455112HEA 95.7 EUR
455112H 455114J
Bismuto 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Bi) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Bismuth Standards
Bi em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise