Bismuto solução padrão 1.000 mg/l em ácido nítrico (de Bi) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455102FEA
99.45
EUR
455102F
455104H
Bismuto solução padrão 1.000 mg/l em ácido nítrico (de Bi) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Bismuth Standards
Bi em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise