Print…
Berílio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído, ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455082SEA 179 EUR
455082S 455084U
Berílio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído, ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Beryllium Standards
BeO.(Be(OAc)₂)₃) em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise