Solução padrão de arsênio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de As) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455054XEA
250
EUR
455054X
455052M
Solução padrão de arsênio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de As) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Arsenic Standards
As em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise