Print…
Alumínio 1.000 mg/l em 2% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86660.260EA 49.8 EUR
86660.260 86660.180
Alumínio 1.000 mg/l em 2% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Aluminium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ISO 17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%