Print…
Sulfato 1000mg/l em água (from K₂SO₄) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Fornecedor: VWR Chemicals
458062DEA 119 EUR
458062D 458064F
Sulfato 1000mg/l em água (from K₂SO₄) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Padrões Anionic Standards Sulphate Standards
K₂SO₄ em H₂O.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.