Print…
Nitrito 1,000 mg/l em água (from NaNO2) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Fornecedor: VWR Chemicals
458024UEA 269 EUR
458024U 458022S
Nitrito 1,000 mg/l em água (from NaNO2) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Padrões Anionic Standards Nitrite Standards
(NO₂ in H₂O).
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.