Print…
Brometo solução padrão 1000 mg/l Br em água (from NaBr) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Fornecedor: VWR Chemicals
458042WEA 119 EUR
458042W 458044B
Brometo solução padrão 1000 mg/l Br em água (from NaBr) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Padrões Anionic Standards Bromide Standards
Br in H₂O.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.