Print…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
122696-100G 122696-3KG 122696-500G
SIAL122696-100GEA 47 EUR
SIAL122696-100G SIAL122696-3KG SIAL122696-500G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 188 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063238
Número CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233