Print…
DL-Lysine monohydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-DL-Lys-OH · HCl, H-DL-Lys-OH.HCl, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, (±)-Lysine monohydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L6001-100G L6001-1KG L6001-25G
SIALL6001-100GEA 199 EUR
SIALL6001-100G SIALL6001-1KG SIALL6001-25G
DL-Lysine monohydrochloride, Sigma-Aldrich®
DL-Lysine monohydrochloride
Fórmula: C₆H₁₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 267 °C
Número MDL : MFCD00064563
Número CAS: 70-53-1
EINECS: 200-739-0