Print…
Titanium(III) chloride 30% em ácido clorídrico 10% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Titanium trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 75.6 EUR
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Titanium(III) chloride 30% em ácido clorídrico 10% para síntese, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Ti
Peso Molecular: 154.24 g/mol
Ponto de ebulição: 960
Ponto de Fusão: 440
Densidade: 1.32
Número MDL : MFCD00011266
Número CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Encomendar
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material