Print…
Titanium(III) chloride 15% hydrochloric acid_10, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Titanium trichloride
28660.236EA 51.4 EUR
28660.236 28660.293
Titanium(III) chloride 15% hydrochloric acid_10, AnalaR NORMAPUR® zA
Titanium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Ti
Peso Molecular: 154.24 g/mol
Ponto de ebulição: 960
Ponto de Fusão: 440
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011266
Número CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Encomendar
Assay 13.5 a 16.5 %