Print…
Titanium(III) chloride 15% em ácido clorídrico 10% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Titanium trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 49.4 EUR
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titanium(III) chloride 15% em ácido clorídrico 10% para síntese, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Ti
Peso Molecular: 154.24 g/mol
Ponto de ebulição: 960
Ponto de Fusão: 440
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011266
Número CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Encomendar
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material