Print…

(±)-2-Methylenanthic acid, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W270601-100G-K W270601-1KG-K
SIALW270601-100G-KEA 311 EUR
SIALW270601-100G-K SIALW270601-1KG-K
(±)-2-Methylenanthic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylenanthic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 85…87 °C (0.5 mmHg)
Densidade: 0.9122 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00142944
Número CAS: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR