Print…
(±)-2-Methylenanthic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43786.0005 8.43786.0025
8.43786.0005EA 64.3 EUR
8.43786.0005 8.43786.0025
(±)-2-Methylenanthic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylenanthic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 85…87 °C (0.5 mmHg)
Densidade: 0.9122 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00142944
Número CAS: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
Encomendar
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 140 °C (40 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)