Print…
(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B22050.06 B22050.14 B22050.22
B22050.06EA 38.7 EUR
B22050.06 B22050.14 B22050.22
(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
(±)-2-Methylenanthic acid
Purity: 98% CAS No.: 1188-02-9 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4255 Boiling Point: 139-141°/30mm MDL No.: MFCD00142944
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 139…141 °C (30 mmHg)
Densidade: 0,906
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142944
Número CAS: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2