Print…
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
W244317-100G-K W244317-1KG-K W244317-20KG-K W244317-4KG-K
SIALW244317-100G-KEA 93.1 EUR
SIALW244317-100G-K SIALW244317-1KG-K SIALW244317-20KG-K SIALW244317-4KG-K
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00012217
Número CAS: 7452-79-1