Print…
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
W244309-1KG-K W244309-20KG-K W244309-4KG-K
SIALW244309-1KG-KEA 99.4 EUR
SIALW244309-1KG-K SIALW244309-20KG-K SIALW244309-4KG-K
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00012217
Número CAS: 7452-79-1