Print…
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
306886-100ML 306886-5ML
SIAL306886-100MLEA 85.6 EUR
SIAL306886-100ML SIAL306886-5ML
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-methylbutyrate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00012217
Número CAS: 7452-79-1