Print…
Tetrapropylammonium hydroxide 40% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: IPC-TPA-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
8.14068.0050EA 85.3 EUR
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
Tetrapropylammonium hydroxide 40% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₂H₂₉NO
Peso Molecular: 203.37 g/mol
Densidade: 1.012
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009360
Número CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)