Tetrapropylammonium hydroxide 40% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
IPC-TPA-OH
17456.14
17456.22
17456.36
17456.14EA
97.2
EUR
17456.14
17456.22
17456.36
Tetrapropylammonium hydroxide 40% (w/w) em solução aquosa
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9
Molecular Formula: C12H29NO
Formula Weight: 203.37
Physical Form: Liquid
Density: 0.99
Refractive Index: 1.3716
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 4207983
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009360
Fórmula:
C₁₂H₂₉NO Peso Molecular: 203.37 g/mol Ponto de ebulição: 102 °C Densidade: 0.99 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009360 Número CAS: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 UN: 3267 ADR: 8 II |