Print…
Tetrapropylammonium hydroxide 10% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420721000 420725000
ACRO420721000EA 58.7 EUR
ACRO420721000 ACRO420725000
Tetrapropylammonium hydroxide 10% em solução aquosa
Tetrapropylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₂H₂₉NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009360
Número CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 9 to 11 %
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine