Print…
Hipoclorito de cálcio 65% cloro disponível em solução aquosa tech., granular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 67.7 EUR
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Hipoclorito de cálcio 65% cloro disponível em solução aquosa tech., granular
Hipoclorito de cálcio
Fórmula: CaCl₂O₂
Peso Molecular: 142.98 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010900
Número CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 3485
Merck Index: 13,02111
Encomendar
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)