Print…
DL-Serina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S4375-100G S4375-1KG
SIALS4375-100GEA 126 EUR
SIALS4375-100G SIALS4375-1KG
DL-Serina, Sigma-Aldrich®
DL-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Ponto de ebulição: 395 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 243…244 °C
Densidade: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064223
Número CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534