Print…
DL-Serina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
A15184.22 A15184.36
A15184.22EA 64.1 EUR
A15184.22 A15184.36
DL-Serina ≥99%
DL-Serina
Purity: 99% CAS No.: 302-84-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1721402 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064223
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 395
Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição)
Densidade: 1.543 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064223
Número CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534