Print…
(±)-Lactato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
69822-25ML 69822-5ML
SIAL69822-25MLEA 343 EUR
SIAL69822-25ML SIAL69822-5ML
(±)-Lactato de metilo, Sigma-Aldrich®
(±)-Lactato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 35 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,118 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00066367
Número CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06167