Print…
Hipoclorito de sódio (3,5% Cl₂) em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
27896.291EA 37.7 EUR
27896.291 27896.360
Hipoclorito de sódio (3,5% Cl₂) em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Hipoclorito de sódio
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Fórmula: ClNaO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011120
Número CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Encomendar
Assay (Active chlorine)(at filling) 3,5 - 5,.0 %
Alkalinity Max. 0,05 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) 11,1 - 15,8 °