Hipoclorito de sódio (14% Cl₂) em solução aquosa, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
90350.5000EA
52.1
EUR
90350.5000
90350.9025
Hipoclorito de sódio (14% Cl₂) em solução aquosa, TECHNICAL
Hipoclorito de sódio
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Fórmula:
ClNaO Ponto de ebulição: 111 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –30…–20 °C Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011120 Número CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) | Min. 11.5 % |
Identification | Passes test |