Print…
Hipoclorito de sódio 6…14% (active chlorine) em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
27900.296EA 30.4 EUR
27900.296 27900.365 27900.445
Hipoclorito de sódio 6…14% (active chlorine) em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Hipoclorito de sódio
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Fórmula: ClNaO
Ponto de ebulição: 111 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30…–20 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011120
Número CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Encomendar
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 11,5 %
Alkalinity Max. 0.5 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) min 36,30°
Hg (Mercury) Max. 10 ppm