Print…
Cloreto de sódio 0,9% em solução aquosa, estéril
Fornecedor: PanReac AppliChem
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 50.9 EUR
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Cloreto de sódio 0,9% em solução aquosa, estéril
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Encomendar
pH (20 °C) 5,0 - 7,5